Szeretne újra bejelentkezni?
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H52572.03 H52572.MD
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine ≥97%
Formula: C₅H₄N₅I
MW: 261,03
MDL Number: MFCD03787931
CAS Number: 151266-23-8
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség