Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

1-Cyanomethyl-4,5-dicyano-2-(2-pyridyl)imidazole ≥97%

Gyártó: Alfa Aesar
Veszély

H54104.03 H54104.MD H54104.06
1-Cyanomethyl-4,5-dicyano-2-(2-pyridyl)imidazole ≥97%


Formula: C₁₂H₆N₆
MW: 234,22
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD20265178
CAS Number: 1347814-89-4
EINECS: 000-000-0
UN: 3439
ADR: 6.1,II
Order Now

 

RENDELÉS

KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség