Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

(6-Phthalimidohexyl)triphenylphosphonium bromide ≥94%

Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem

B25034.06 B25034.22 B25034.14 B25034.03
(6-Phthalimidohexyl)triphenylphosphonium bromide ≥94%


Formula: C₃₂H₃₁BrNO₂P
MW: 572,49
Melting Pt: 74…76 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD04039776
CAS Number: 129789-59-9
EINECS: 000-000-0
Order Now

 

RENDELÉS

KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség