Szeretne újra bejelentkezni?
Cinnamyltriphenylphosphonium bromide ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
A16220.14
Cinnamyltriphenylphosphonium bromide ≥98%
Formula: C₂₇H₂₄BrP
MDL Number: MFCD00040767
CAS Number: 7310-74-9
EINECS: 000-000-0
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség