Szeretne újra bejelentkezni?
Aluminium magnesium isopropoxide ≥99.95% (metals basis)
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
39320.04 39320.09 39320.18
Aluminium magnesium isopropoxide ≥99.95% (metals basis)
Formula: C₂₄H₅₆Al₂MgO₈
MW: 550,965 g/mol
Boiling Pt: 114 °C (0,2 mmHg)
Melting Pt: 40 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00070426
CAS Number: 69207-83-6
EINECS: 000-000-0
UN: 3181
ADR: 4.1,III
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség