Szeretne újra bejelentkezni?
2,3,3,5-Tetramethylindolenine ≥96%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H33109.09 H33109.18
2,3,3,5-Tetramethylindolenine ≥96%
Formula: C₁₂H₁₅N
MW: 173,26
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD03093020
CAS Number: 25981-82-2
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség