Szeretne újra bejelentkezni?
D-(-)-Luciferin potassium salt
Gyártó: Biotium
10101. 10101-1 10101-2
D-(-)-Luciferin potassium salt
Formula: C₁₁H₇KN₂O₃S₂
MW: 318,41 g/mol
MDL Number: MFCD00044928
CAS Number: 115144-35-9
EINECS: 000-000-0
UN: 0000
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség