Szeretne újra bejelentkezni?
ApNA (Arachidonoyl p-nitroaniline)
Gyártó: Cayman Chemical
CAYM10168-1 CAYM10168-10 CAYM10168-50 CAYM10168-5
ApNA (Arachidonoyl p-nitroaniline)
Formula: C₂₆H₃₆N₂O₃
CAS Number: 119520-58-0
EINECS: 000-000-0
UN: 1231
ADR: 3,II
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség