Nyomtat…
Folic acid, crystalline
Gyártó: Thermo Scientific
J60833.22EA 114000 HUF
J60833.22 J60833.14
Folic acid, crystalline
Folic acid
Vitamin B9. A B-complex vitamin necessary for the body to produce red blood cells
Kémiai képlet: C₁₉H₁₉N₇O₆
Tárolási hőmérséklet: Környező hőmérséklet
MDL szám: MFCD00079305
CAS szám: 59-30-3
EINECS-szám: 200-419-0