Szeretne újra bejelentkezni?
N(α)-Cbz-L-histidine
Gyártó: Molekula
MOLE10028802-5G
N(α)-Cbz-L-histidine
Formula: C₁₄H₁₅N₃O₄
MW: 289,3 g/mol
MDL Number: MFCD00065960
CAS Number: 14997-58-1
EINECS: 239-084-0
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség