Szeretne újra bejelentkezni?
N(α)-Cbz-L-histidine ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
L09114.06 L09114.03
N(α)-Cbz-L-histidine ≥98%
Formula: C₁₄H₁₅N₃O₄
MW: 289,3 g/mol
Melting Pt: ∼ 165 °C (boml.)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00065960
CAS Number: 14997-58-1
EINECS: 239-084-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség