Nyomtat…
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine ≥98%
Gyártó: Thermo Scientific
Veszély
B23989.22EA 339000 HUF
ABCRAB134122.0005 B23989.22 B23989.14 B23989.06
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine ≥98%
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Kémiai képlet: C₉H₁₂N₂
Moláris tömeg: 148,21
Forráspont: 171…173 °C (21 mmHg)
Olvadáspont: 54…58 °C
Lobbanáspont: 142 °C (287 °F)
Tárolási hőmérséklet: Környező hőmérséklet
MDL szám: MFCD00006415
CAS szám: 2456-81-7
EINECS-szám: 219-534-2
UN-szám: 2923
ADR: 8,II