Szeretne újra bejelentkezni?
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine ≥98%
Gyártó: Acros Organics
Veszély
ACRO200010250 ACRO200010050
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine ≥98%
Formula: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00006415
CAS Number: 2456-81-7
EINECS: 219-534-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White to yellow to light brown Crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54°C to 58°C
GC ≥97.5 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség