Szeretne újra bejelentkezni?
Tin(II) phthalocyanine
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
39607.02
Tin(II) phthalocyanine
Formula: C₃₂H₁₆N₈Sn
MW: 631,233 g/mol
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00058867
CAS Number: 15304-57-1
EINECS: 000-000-0
UN: 3146
ADR: 6.1,III
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség