Szeretne újra bejelentkezni?
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) chloride ≥99%
Gyártó: Alfa Aesar
H26895.06 H26895.14 H26895.03
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) chloride ≥99%
Formula: C₃₄H₂₈Cl₂FeNiP₂
MW: 683,98 g/mol
Melting Pt: 285 °C
MDL Number: MFCD00270284
CAS Number: 67292-34-6
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség