Szeretne újra bejelentkezni?
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester ≥95%
Gyártó: Alfa Aesar
H51946.06 H51946.03 ABCRAB264382.0005
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester ≥95%
Formula: C₂₄H₂₆BNO₂
MW: 371,29
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD13195770
CAS Number: 267221-88-5
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség