Szeretne újra bejelentkezni?
Methyl vinyl sulphone ≥95% stabilised
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
Stabilization: Stabilised with 4-tert-Butylphenol
L01519.03 L01519.06
Methyl vinyl sulphone ≥95% stabilised
Formula: C₃H₆O₂S
MW: 106,15
Boiling Pt: 115…117 °C (19 mmHg)
Density: 1,212
Flash Pt: >109 °C (228 °F)
MDL Number: MFCD00007567
CAS Number: 3680-02-2
EINECS: 222-958-0
UN: 2810
ADR: 6.1,I
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség