Szeretne újra bejelentkezni?
Methyl vinyl sulphone ≥95% stabilised
Gyártó: Acros Organics
Veszély
ACRO306730100 ACRO306730500 ACRO306730010
Methyl vinyl sulphone ≥95% stabilised
Formula: C₃H₆O₂S
MW: 106,15
Boiling Pt: 115…117 °C (19 mmHg)
Density: 1,21
Flash Pt: >110 °C
Storage Temperature: Hűtőszekrény
MDL Number: MFCD00007567
CAS Number: 3680-02-2
EINECS: 222-958-0
UN: 2810
ADR: 6.1,I
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 200 ppm 4-tert-Butylphenol
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség