Szeretne újra bejelentkezni?
4'-Hydroxydiclofenac
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
J64095.X0
4'-Hydroxydiclofenac
Formula: C₁₄H₁₁Cl₂NO₃
MW: 312,15
Storage Temperature: Fagyasztó
MDL Number: MFCD01671980
CAS Number: 64118-84-9
EINECS: 000-000-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség