Szeretne újra bejelentkezni?
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
B22667.14 B22667.06
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal ≥97%
Formula: C₅H₁₂O₂S
MW: 136,21
Boiling Pt: 170…171 °C
Density: 1,022
Flash Pt: 53 °C (127 °F)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00009848
CAS Number: 40015-15-4
EINECS: 000-000-0
ADR: 3,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség