Szeretne újra bejelentkezni?
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine ≥96%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
L16709.06 L16709.03
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine ≥96%
Formula: C₄H₅F₆N
MW: 181,08
Boiling Pt: 70…71 °C
Density: 1,100
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00042094
CAS Number: 407-01-2
EINECS: 206-978-7
ADR: 8,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség