Szeretne újra bejelentkezni?
N-(6-Methoxy-3-pyridyl)thiourea ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H33009.03 H33009.MD
N-(6-Methoxy-3-pyridyl)thiourea ≥97%
Formula: C₇H₉N₃OS
MW: 183,23
Melting Pt: 190…194 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD10695141
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség