Szeretne újra bejelentkezni?
Dysprosium(III) oxalate decahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
14593.14 14593.22
Dysprosium(III) oxalate decahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Formula: C₆Dy₂O₁₂·10H₂O
MW: 769,21 (589,06 anhy)
Melting Pt: 40 °C (-H₂O)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00150482
CAS Number: 24670-07-3
EINECS: 000-000-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség