Szeretne újra bejelentkezni?
N-Phenylglycine ethyl ester ≥99%
Gyártó: Alfa Aesar
B22282.18 B22282.30 B22282.09 ABCRAB134021.0050
N-Phenylglycine ethyl ester ≥99%
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22
Melting Pt: 55…58 °C
MDL Number: MFCD00038315
CAS Number: 2216-92-4
EINECS: 218-702-2
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség