Szeretne újra bejelentkezni?
N-Phenylglycine ethyl ester ≥99%
Gyártó: Acros Organics
ACRO417570050 ACRO417570500
N-Phenylglycine ethyl ester ≥99%
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22
Storage Temperature: Hűtőszekrény
MDL Number: MFCD00038315
CAS Number: 2216-92-4
EINECS: 218-702-2
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53°C to 56°C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség