Szeretne újra bejelentkezni?
N-(6-Chloro-3-pyridyl)thiourea ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H33053.03 H33053.MD H33053.06
N-(6-Chloro-3-pyridyl)thiourea ≥97%
Formula: C₆H₆ClN₃S
MW: 187,65
Melting Pt: 180…184 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD15525455
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség