Szeretne újra bejelentkezni?
(-)-Menthyl chloroformate ≥90%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
L11739.14 L11739.06
(-)-Menthyl chloroformate ≥90%
Formula: C₁₁H₁₉ClO₂
MW: 218,73
Boiling Pt: 108…109 °C (11 mmHg)
Density: 1,025
Flash Pt: 70 °C (158 °F)
MDL Number: MFCD00009694
CAS Number: 14602-86-9
EINECS: 000-000-0
UN: 3277
ADR: 6.1,II
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség