Szeretne újra bejelentkezni?
N-(6-Bromo-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H34220.MD H34220.06 H34220.03
N-(6-Bromo-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Formula: C₆H₆BrN₃S
MW: 232,10
Melting Pt: 217…221 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD22380711
CAS Number: 439578-83-3
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség