Szeretne újra bejelentkezni?
Thioacetazone
Gyártó: LGC Standards PROMOCHEM
PROOICRS0430
Thioacetazone
Formula: C₁₀H₁₂N₄OS
CAS Number: 104-06-3
EINECS: 203-170-6
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség