Nyomtat…
E.Z.N.A.® SP Plant DNA Kit
Gyártó: Omega Bio-Tek
D5511-00EA 10800 HUF
D5511-00 D5511-01 D5511-02
E.Z.N.A.® SP Plant DNA Kit
Nuklainsav reagensek Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
The E.Z.N.A.® SP Plant DNA készlet kiváló minőségű teljes celluláris DNS gyors és megbízható elkülönítését teszi lehetővé sokféle növényfaj esetében. Akár 100 mg friss, vagy 30 mg szárított mintát lehet feldolgozni kevesebb, mint 40 perc alatt. A tisztított DNS alkalmas a legtöbb downstream alkalmazáshoz, így PCR-hez, restrikciós enzimes emésztéshez és hibridizációs technikákhoz.
  • Gyors tisztítás, a használatra kész DNS izolálása kevesebb 40 perc alatt elvégezhető
  • Standardizált módszer a különböző mintákból származó, megbízható eredmények érdekében
  • Nincs szerves extrakció
  • A tisztított DNS alkalmas a legtöbb alkalmazáshoz