  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Szekvenáló reagensek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/80/18989780.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Rendezés:
Gyártó:  Quantabio
Leírás:   Accurate quantification of the number of amplifiable library molecules is the most critical step in the NGS workflow in obtaining high quality read da...
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   TempliPhi™ Kits efficiently prepare micrograms of circular DNA from picogram input material. The DNA templates are prepared by rolling circle amplific...
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   The AxyPrep™ FragmentSelect Kits utilise a paramagnetic bead technology for quick high throughput optimised DNA size selection suitable for various ne...
UOM:  1 * 1 KIT
Katalógus szám: (786-13)
Gyártó:  G-Biosciences
Leírás:   SG-Chymotrypsin™ is a serine endopeptidase, which predominantly cleaves peptide bonds on the carboxy side of tyrosine, phenylalanine and tryptophan. I...
UOM:  1 * 2 DB
Katalógus szám: (786-11)
Gyártó:  G-Biosciences
Leírás:   SG-Arginine-C™ endopeptidase (Clostripain, from C. histolyticum) specifically hydrolyses the carboxy peptide bond of Arginine. SG-Arginine-C™ h...
UOM:  1 * 2 DB
Katalógus szám: (786-15)
Gyártó:  G-Biosciences
Leírás:   SG-Glutamic-C™ is a serine endopeptidase, from S. aureus V8, that is highly specific for the cleavage of peptide bonds at the carboxy side of e...
UOM:  1 * 2 DB
Katalógus szám: (786-14)
Gyártó:  G-Biosciences
Leírás:   SG-Lysine-C™ endopeptidase, from Lysobacter enzymogenes, is a serine protease highly specific in cleaving peptide bonds at the carboxy side of ...
UOM:  1 * 2 DB
1 - 7  of 7