  • Kritériumok
    • Raktáron (12)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kerek skálájú hőmérő
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/43/18989343.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Rendezés:
Katalógus szám: (620-2146)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kör alakú, analóg kijelzővel ellátott hőmérő jelzi a fagyasztó, a hűtő, illetve az élelmiszer romlási hőmérsékletét. Jól követhető a hűtőszekrény be...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A hőmérő a következő területeken alkalmazható: fűtés, szellőztetés, légkondicionálás, oktatás, élelmiszer feldolgozás és tárolás, gyógyszeripar és la...
Katalógus szám: (620-0920)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A műszer tartós, fehér színű műanyag tokkal, színkódolt kettős skálával és visszaállító gombbal rendelkezik, különböző feladatok ellátásához. Bármely ...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (AMARZ640870)
Gyártó:  AMARELL, ARNO
Leírás:   THERMOMETER F/SWIM POOL RED 0:40A C 190M 1 * 1 DB
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (AMART110410)
Gyártó:  AMARELL, ARNO
Leírás:   Bimetal dial thermometers made of brass. The scale cover made of glass is used in heating systems and indutrial plants.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (SIMETM0015)
Gyártó:  TQC
Leírás:   Magnetic thermometer for measuring the surface temperature of steel objects. The thermometer can easily be placed on ferrous substrates with the stron...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BELAB613104100)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Thermometer features polycarbonate lens and beaker clip with built in adjustment tool in place of the probe cover with pocket clip.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   This durable thermometer, with maximum registering pointer (red), is moved up by the temperature measuring pointer (black) to indicate the highest tem...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 10
  1  2  Következő