Szeretne újra bejelentkezni?
Pipette canisters, round bottom
Gyártó: BELLCO GLASS INC.
Pipette canister made of borosilicate glass, class A, type I.
  • Manufactured from Type 1, Class A borosilicate glass
  • Components will withstand repeated dry or steam heat sterilisation
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Pipette canister, round bottom, H×Ø: 430×38 mm 6 BELC1287-00430
Pipette canister, round bottom, with stainless steel closure, for Shortie pipettes, H×Ø: 250×38 mm 6 BELC1287-38250
Pipette canister, round bottom, with stainless steel closure, H×Ø: 430×38 mm 6 BELC1287-38430
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség