Szeretne újra bejelentkezni?
Serological pipettes, Shortie
Gyártó: BELLCO GLASS INC.
These serological pipettes are manufactured from Type 1 borosilicate glass.
  • Shorter length facilitates use under biological hoods
  • Plain top promotes rapid, even flow (use rubber bulb to fill)
  • Calibrated to tip
  • Tempered tip; to deliver, blow out
  • Will withstand repeated autoclaving
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Térfogat Osztás Hossz Színkód M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
5 × 0,1 0,1 160 kék 18 BELC1224-05010
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség