  • Kritériumok
    • Raktáron (23)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Hőmérséklet érzékelők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/03/18989903.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"68"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Külső hőmérséklet érzékelő programozható szabályozóval felszerelt termosztáthoz. Az érzékelő a programozható termosztát kádjától távolabb, például egy...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Temperature probe
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Temperature probe
Katalógus szám: (620-1675)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Temperature probe, VWR® Traceable®, −20...+60 °C: 25− 95% RH
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (620-1666)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Thermometer probe, VWR®, −50…+200 °C, 125 mm
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Temperature probe, Traceable®, Folyadékok, levegő, gázok és félszilárd anyagok, −50…+700 °C, Átmérő × hossz: 3,30×190,5 mm
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Ultra-accurate K-type probe, Penetráció, Csatlakozás: SMP, −65…+1000 °C, Átmérő × hossz: 3×130 mm
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Hőmérséklet érzékelő, Traceable®, Folyadékok, levegő, gázok és félszilárd anyagok, −50…+150 °C, Átmérő × hossz: 1×70 mm
1 - 8  of 68
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Következő 