  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Sótartalom mérők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/67/18374067.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Rendezés:
Katalógus szám: (EBRO1340-5211)
Gyártó:  EBRO
Leírás:   The SSX 210 salt meter is used to measure the salt content in semi-solid food products, such as meat, cold cuts, cheese, salads etc. To achieve this, ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  ATAGO
Leírás:   These salt meters utilise the electric conductivity method and require no reagent solutions. They feature a funnel-shaped sensor section which measure...
Katalógus szám: (LOVI194804-16)
Gyártó:  Lovibond Tintometer
Leírás:   The SD 90 salt meter is a compact, easy to use handheld meter for the measurement of salinity.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (ATAG4211)
Gyártó:  ATAGO
Leírás:   This digital salt meter features a funnel-shaped sensor section (conductivity), which measures the salt % of a sample (dilute solution of soy sauce, k...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (HORI3999960128)
Gyártó:  HORIBA
Leírás:   This waterproof meter features a unique flat sensor that enables quick, accurate and direct measurements of micro samples as small as 0,12 ml. The sen...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (HORI3200689158)
Gyártó:  HORIBA
Leírás:   This meter directly measures sodium ion concentration in 0,3 ml sample (or 0,05 ml with sampling sheet B) and converts it into salinity or NaCl salt c...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (EUTEECOSALTTEST)
Gyártó:  EUTECH
Leírás:   This waterproof and accurate tester with stainless pin sensor is ideal for basic salinity measurements in aquaculture, spas, pools, simple lab work an...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 7  of 7