  • Kritériumok
    • Raktáron (33)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Digitális hőmérők érzékelővel
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These digital stem thermometers are suitable for field studies, wet lab applications, wash-down areas, food testing and tanks.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A biztonságos, víz- és ütésálló hőmérő kiválóan helyettesíti a veszélyes higany töltésű hőmérőket. Az érzékelő burkolata a legtöbb vegyszernek ellenál...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Beszúró heggyel ellátott hőmérő, amely elsősorban fagyasztott vagy készételek hőmérsékletének ellenőrzésére alkalmas. Jól használható még talaj és sör...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These high accuracy digital thermometers, with chemical resistant probes, monitor the temperature of pharmaceuticals, vaccines, chemicals, blood and b...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Biztonságos hőmérő talajhoz, élelmiszeripari termékekhez, kőolajszármazékokhoz, valamint sokféle laboratóriumi vizsgálathoz, így küvettában, kémcsőben...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Nagy pontosságú hőmérséklet adatgyűjtő, amely ideális hűtőszekrények, fagyasztók, vízfürdők, termoblokkok és inkubátorok hőmérsékletének monitorozásár...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Data logging thermometers with user-defined timing intervals. Ideal for monitoring ultra-low temperature freezers.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A hőmérő érzékelője kihajtható, illetve azt bármilyen szögben be lehet állítani.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 33
  1  2  3  4  5  Következő