  • Kritériumok
    • Raktáron (9)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
infravoeroes-digitalis-homerok
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A hőmérővel helyszíni mérések végezhetők, különösen ajánlott élelmiszer-, gyógyszer- és kőolajipari célokra, jól használható továbbá elektronikai, él...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A hőmérőt HACCP - Veszélyelemzés és Kritikus Ellenőrzési Pontok - célokra, élelmiszer feldolgozási, ételkészítési és sörfőzési feladatokhoz, valamint ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A könnyen használható hőmérő segítségével egy másodpercnél rövidebb idő alatt lehet méréseket végezni.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A hőmérővel folyadékok, szilárd és félig szilárd anyagok felületi hőmérséklete mérhető, kevesebb, mint 1 másodperc alatt. A hőmérővel érintés nélkül l...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (620-2100)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A hőmérő bármilyen felület azonnali hőmérséklet mérésre alkalmas. Eredményesen lehet használni az élelmiszer-, gyógyszer- és elektronikai ipar terület...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (620-2096)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Az infrahőmérővel széles hőmérséklet tartományban pontosan mérhető különböző anyagok felületi hőmérséklete.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A könnyű műszer folyadékok és szilárd anyagok hőmérsékletét méri, egy másodperc alatt. A lézersugár lehetővé teszi a hőmérséklet mérés helyének pontos...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Testo
Leírás:   The testo Smart Probes offer highest mobility and efficiency in measurement of temperature. The probes can be operated wirelessly (Bluetooth®) with th...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 27
  1  2  3  4  Következő