Nyomtat…
DR3900 Vis spektrofotométerek
Gyártó: Hach
705-1062EA 2764000 HUF
705-1062 705-1147 705-0764
DR3900 Vis spektrofotométerek
Spectrophotometers and Photometers UV/Vis spektrofotométerek
Látható tartományú spektrofotométer rutinelemzésnél a mérési eredmények megbízhatóságának és visszavezethetőségének garantálására.
  • Az integrált vonalkódolvasó (IBR +) növeli a mért értékek megbízhatóságát
  • Adatfrissítés és minőségbiztosítás az AQA + segítségével
  • A folyamat eredményeinek és a laboratóriumi referenciaértékek összehasonlítása a LINK2SC segítségével
  • Minden fő módszerhez alkalmas, beleértve a KOI-t, a klórt, a nitrátokat és az ammóniát
  • Kiváló minőségű reagensek biztosítják a kimagasló teljesítményt és eredményeket
  • Transtmittancia (%) - abszorbancia - koncentráció - beolvasás
A rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) garantálja az eredmények megbízhatóságát és nyomon követhetőségét a rutinelemzések és a felhasználói mérések során.
(*) A LOC100 egy RFID készlet a minták azonosításához, beleértve az RFID-helymeghatározót, 15 mintacímkét öt színben, öt mintacímkét és két felhasználói címkét.
A DR3900 készülék népszerű tesztkészleteinek listáját a KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK fülön találja. A tesztkészletek átfogóbb választékához, kérjük használja a VWR weboldalánk az ETKkeresési kifejezést.
Szállítási információk: Egy hüvelykes kerek és Accuvac/1 cm négyszögletes küvettákhoz A adapterrel, valamint az eljárás leírását öt (angol, német, francia, olasz, spanyol) nyelven tartalmazó CD-vel szállítjuk.