Szeretne újra bejelentkezni?
Denatonium benzoate
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
The bitterest compound known
Formula: C₂₈H₃₄N₂O₃
MW: 446,59 g/mol
Melting Pt: 164…169 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00031578
CAS Number: 3734-33-6
EINECS: 223-095-2
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 g J61048.03
25 g J61048.14
5 g J61048.06
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting point 164-169°
Formula weight 446.59
CAS szám 3734-33-6
Physical form Powder
Molecular formula C21H29N2O.C7H5O2
Merck reference 14,2891
Beilstein reference 8179408
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség