Szeretne újra bejelentkezni?
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine ≥95%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H31515.06 H31515.03
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine ≥95%
Formula: C₈H₈F₃NS
MW: 207,21
Boiling Pt: 224…225 °C
Density: 1,310
Flash Pt: 80 °C (176 °F)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00190129
CAS Number: 128273-56-3
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség