Szeretne újra bejelentkezni?
2-Methyl-3-[(3,4-methylenedioxy)phenyl]propionic acid
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H27924.03 H27924.06
2-Methyl-3-[(3,4-methylenedioxy)phenyl]propionic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208,21
Melting Pt: 77…80 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD06203229
CAS Number: 77269-66-0
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség