Szeretne újra bejelentkezni?
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenone ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
L04149.18 L04149.09
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenone ≥98%
Formula: C₉H₉NO₄
MW: 195,18
Melting Pt: 97…99 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00017023
CAS Number: 6277-38-9
EINECS: 228-476-7
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség