Szeretne újra bejelentkezni?
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H33801.MD H33801.03
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
Formula: C₈H₅BrClF₃O
MW: 289,48
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD18393833
CAS Number: 1261606-06-7
EINECS: 000-000-0
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség