Szeretne újra bejelentkezni?
3-Cyanochromone ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
A15687.03 A15687.06
3-Cyanochromone ≥97%
Formula: C₁₀H₅NO₂
MW: 171,16
Melting Pt: 173…177 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00052604
CAS Number: 50743-17-4
EINECS: 000-000-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség