Szeretne újra bejelentkezni?
Manganese(II) sulphide ≥99.9% (metals basis)
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
12835.14 12835.22 12835.06
Manganese(II) sulphide ≥99.9% (metals basis)
Formula: MnS
MW: 87,00 g/mol
Melting Pt: 1610 °C (boml.)
Density: 3,99
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00014210
CAS Number: 18820-29-6
EINECS: 242-599-3
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség