Szeretne újra bejelentkezni?
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H27093.MC H27093.ME
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid ≥97%
Formula: C₆H₅BClNO₄
MW: 201,37
Melting Pt: ∼ 275 °C (boml.)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD02258950
CAS Number: 151169-67-4
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség