Szeretne újra bejelentkezni?
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Gyártó: Molekula
MOLE36040140-5G
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₉BrClN
MW: 222,52
MDL Number: MFCD00012853
CAS Number: 5465-63-4
EINECS: 000-000-0
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség