Szeretne újra bejelentkezni?
2-Bromobenzylamine hydrochloride ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
A18151.14 A18151.06 A18151.22
2-Bromobenzylamine hydrochloride ≥97%
Formula: C₇H₉BrClN
MW: 222,52
Melting Pt: 227…230 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00012853
CAS Number: 5465-63-4
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség