Szeretne újra bejelentkezni?
2-Bromobenzylamine hydrochloride ≥97%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO209090250 ACRO209090050
2-Bromobenzylamine hydrochloride ≥97%
Formula: C₇H₉BrClN
MW: 222,52
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00012853
CAS Number: 5465-63-4
EINECS: 000-000-0
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229°C to 236°C
Titration Argentometric ≥96.0 %
Water ≤0.5 % (K.F.)
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség